missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Mikromol™
Descrizione
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 99199-60-7 |
| Nomi componenti o analita | rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H9 F O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9FO3/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(14-8)10(12)13/h2,4-5,9H,1,3H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| IUPAC Name | 6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.18 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?