Learn More
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137122 5 g 5g
30134394 1 g 1g
30008283 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137122 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5955805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84163-13-3
Formula molecolare C12 H13 F N2 O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 256.7
Sinonimo 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride (1:1), 1,2-Benzisoxazole, 6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole monohydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidinyl-4-yl)-benzisoxazole hydrochloride
IUPAC Name 6-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole;hydrochloride
SMILES Cl.Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
Specifica
Materiale o nome chimico 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
Peso formulazione 256.0779