Learn More
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole |
| CAS | 84163-77-9 |
| Formula molecolare | C12 H13 F N2 O |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 3-(4-Piperidinyl)-6-fluorobenzo[d]isoxazole, 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine, 4-(6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidine, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benz[d]isoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole, R 56109 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H13FN2O/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8/h1-2,7-8,14H,3-6H2 |
| SMILES | Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3 |
| IUPAC Name | 6-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.24 |
| Peso formulazione | 220.1012 |