Learn More
(6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methanol, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10150822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10150822 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10150822 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01909DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico (6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxin-8-yl)methanol
CAS 306934-89-4
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H9FO3
Numero MDL MFCD02677744
Quantità 1 g
Sinonimo 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 4h-1,3-benzodioxin-8-methanol,6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-8-hydroxymethyl-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxan-8-yl methan-1-ol
InChI Key YLADDVZIEBXWQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=CC(=CC(=C2OCO1)CO)F
IUPAC Name (6-fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 184.166
PubChem CID 2779909
Peso formulazione 184.17
Percent Purity 90%