Learn More
(6-Fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl)methylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10157622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10157622 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10157622 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01963DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico (6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxin-8-yl)methylamine hydrochloride
CAS 859833-12-8
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H11ClFNO2
Numero MDL MFCD07772790
Quantità 1 g
Sinonimo 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methylamine hydrochloride, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine hydrochloride, 1-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine hydrochloride, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine;hydrochloride, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxan-8-yl methylamine, chloride, 1-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
InChI Key FBHYQVQESWEYTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=CC(=CC(=C2OCO1)CN)F.Cl
IUPAC Name (6-fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 219.64
PubChem CID 18525698
Peso formulazione 219.64
Percent Purity 97%