Learn More
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15475617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15475617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15475617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32857.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 69155-76-6 | C10H5FO3 | 192.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde
CAS 69155-76-6
Punto di fusione 155°C to 160°C
Formula molecolare C10H5FO3
Numero MDL MFCD00139060
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 6-fluoro-3-formylchromone, 6-fluoro-4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 6-fluorochromone-3-carboxaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-fluoro-4-oxo, chembl87768, 6-fluoro-4-oxo-chromene-3-carbaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,6-fluoro-4-oxo, acmc-20alyx, 3-formyl-6-fluorochromone, 6-fluorochromone-3-carbaldehyde
InChI Key VHRMOTNEBIKURN-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C2OC=C(C=O)C(=O)C2=C1
IUPAC Name 6-fluoro-4-oxochromene-3-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 192.15
PubChem CID 688893
Peso formulazione 192.15
Percent Purity 97%