Learn More
6-Fluorochromone, 97%
Codice prodotto. 15424567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15424567 1 g 1g
15434567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15424567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31907.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 105300-38-7 | C9H5FO2 | 164.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105300-38-7
Formula molecolare C9H5FO2
Molecular Weight (g/mol) 164.135
Numero MDL MFCD03094002
InChI Key WHIGSYZUTMYUAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-fluorochromone, 6-fluoro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-fluoro, acmc-20ebjx, 6-fluoranylchromen-4-one, 6-fluoro-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran
PubChem CID 688892
IUPAC Name 6-fluorochromen-4-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Fluorochromone
Punto di fusione 166°C to 169°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 164.14
Percent Purity 97%