Learn More
6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11946351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11946351 5 g 5g
11936351 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946351 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436840050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 402-69-7 | C6H4FNO2 | 141.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-69-7
Formula molecolare C6H4FNO2
Molecular Weight (g/mol) 141.10
Numero MDL MFCD02181193
InChI Key DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-fluoropicolinic acid, 2-fluoropyridine-6-carboxylic acid, 6-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-6-carboxypyridine, 6-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro, 6-fluor-2-pyridincarbons, pubchem13570, 6-fluoro picolinic acid
PubChem CID 226027
IUPAC Name 6-fluoropyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(F)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 138.4°C to 141.1°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 141.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.