Learn More
6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 95%
Codice prodotto. 15264784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15264784 25 g Bottiglia in vetro 25g
15244784 1 g Bottiglia in vetro 1g
15254784 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15264784 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449850250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 677728-92-6 | C6H4FNO | 125.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 677728-92-6
Formula molecolare C6H4FNO
Molecular Weight (g/mol) 125.1
InChI Key PZPNGWWKCSJKOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoropyridine-5-carbaldehyde, 6-fluoronicotinaldehyde, 2-fluoro-5-formylpyridine, 2-fluoropyridine-5-carboxaldehyde, 6-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-fluoro, 6-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, pubchem5150, zlchem 1162, acmc-1b2mv
PubChem CID 16414246
IUPAC Name 6-fluoropyridine-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=NC=C1C=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 125.1
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.