Learn More
6-Fluoroquinoline, 97%
Codice prodotto. 15497587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497587 1 g 1g
15417597 250 mg 250mg
15407597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15497587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35900.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-03-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 396-30-5 | C9H6FN | 147.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 396-30-5
Formula molecolare C9H6FN
Molecular Weight (g/mol) 147.15
Numero MDL MFCD01685512
InChI Key RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline, 6-fluoro, ccris 2892, 6-fluoroquinolin, 6-fluoro-quinoline, 6-fluoro quinoline, 6-fluoro-quinolinium, 6-fluoroquinoline, acmc-209j6j
PubChem CID 196975
IUPAC Name 6-fluoroquinoline
SMILES FC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Fluoroquinoline
Quantità 1 g
Peso formulazione 147.15
Percent Purity 97%