Learn More
6-Fluoroquinoline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Fluoroquinoline |
| CAS | 396-30-5 |
| Formula molecolare | C9H6FN |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H |
| SMILES | Fc1ccc2ncccc2c1 |
| IUPAC Name | 6-fluoroquinoline |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.15 |
| Peso formulazione | 147.0484 |