Learn More
Labconco™ 6 Ft. Protector™ Premier™ Laboratory Hood
Codice prodotto. 17937582 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Hood, w/o Blower
Valvole di servizio:
No Service Fixtures
Tensione:
208/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Valvole di servizio Tensione Dimensione della confezione
17937582 Hood, w/o Blower No Service Fixtures 208/230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17937582 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 100600020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9920.00€
    7854.21€ / pezzi 1
    Risparmia 2065.79€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Choose a Labconco Protector™ Premier™ Laboratory Hood to outfit your lab when working with general chemistry applications.
Incorporate a sleek interior with a molded one-piece fiberglass liner
  • Specially formulated, fiberglass-reinforced polyester offers corrosion, fire resistance and easy clean up
  • Hoods are suitable for general chemistry applications
  • Incorporate many containment-enhancing features including Clean-Sweep™ technology and Eco-Foil™ air foil
  • Testing confirms the Protector Premier Hood meets the SEFA-1 standard of a low velocity, high performance hood and may be operated as low as 60 fpm
  • Offered for use with a remotely located blower or with a built-in blower
Specifica
Product Type Laboratory Fume Hood
Rivestimento Powder
Tipo di illuminazione LED
Materiale Powder-coated Steel
Amperaggio 10 A
Certificazione/Conformità ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL
Profondità (sistema imperiale) 31.7 in.
Profondità (sistema metrico) 80.5 cm
Descrizione Hood w/o Services and Blower
Dimensioni (L x P x A) 72 x 31.7 x 59 in.
Portata 735 cfm
Altezza (sistema imperiale) 59 in.
Altezza telaio scorrevole (sistema imperiale) 18 in.
Altezza (sistema metrico) 149.9 cm
Include Hood, w/o Blower
Materiale rivestimento interno Fiberglass
Valvole di servizio No Service Fixtures
Tensione 208/230 V
Peso (sistema imperiale) 485 lb.
Peso (sistema metrico) 220 kg
Larghezza (sistema imperiale) 72 in.
Larghezza (sistema metrico) 182.9 cm