Learn More
6-Heptyn-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30399428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399428 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30399428 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2884002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Heptyn-1-ol
CAS 63478-76-2
Formula molecolare C7H12O
Quantità 2.5 g
Sinonimo 7-Hydroxyhept-1-yne
InChI Formula InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,8H,3-7H2
SMILES OCCCCCC#C
IUPAC Name hept-6-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Peso formulazione 112.0888