Learn More
6-Heptyn-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30407213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407213 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407213 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH288400250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Heptyn-1-ol
CAS 63478-76-2
Formula molecolare C7H12O
Quantità 250 mg
Sinonimo 7-Hydroxyhept-1-yne
InChI Formula InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,8H,3-7H2
SMILES OCCCCCC#C
IUPAC Name hept-6-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Peso formulazione 112.0888