Learn More
6-Heptynoic acid, 95%
Codice prodotto. 15470428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15470428 1 g 1g
15480428 5 g 5g
15490428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15470428 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53519.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 30964-00-2 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
6-Heptynoic acid is used as a precursor for the the preparation of boradiazaindacenes (BODIPY dyes) by reacting with oxalylchloirde. It is used to prepare 4,4-difluoro-8-(hept-6-yne)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacene by reacting with 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Heptynoic acid is used as a precursor for the the preparation of boradiazaindacenes (BODIPY dyes) by reacting with oxalylchloirde. It is used to prepare 4,4-difluoro-8-(hept-6-yne)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacene by reacting with 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrole.
Solubility
Miscible with dimethylformamide.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and bases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30964-00-2
Formula molecolare C7H10O2
Molecular Weight (g/mol) 126.16
Numero MDL MFCD00239430
InChI Key OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-heptynoic acid, 6-heptynoicacid, 6-heptynoic alcohol, ksc222a4l, ofcpmjgtzuvusm-uhfffaoysa
PubChem CID 4377950
IUPAC Name hept-6-ynoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Heptynoic acid
Densità 0.997
Punti di ebollizione 93°C to 94°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Formula lineare HC≡C(CH2)4CO2H
Indice di rifrazione 1.451
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1747024
Informazioni di solubilità Miscible with dimethylformamide.
Peso formulazione 126.16
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Heptynoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Heptynoic acid