Learn More
6-Heptynoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30399640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399640 500 mg -
30389615 5 g -
30398700 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30399640 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH265710500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30964-00-2
Formula molecolare C7H10O2
Molecular Weight (g/mol) 126.15
IUPAC Name hept-6-ynoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Heptynoic Acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
Peso formulazione 126.0681