Learn More
6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10593032
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10593032
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM02421DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 175202-00-3
Formula molecolare C9H13N5
Molecular Weight (g/mol) 191.24
Numero MDL MFCD00067969
InChI Key NDFXPLOECYNSHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hydrazino-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-6-ylhydrazine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridin-6-yl hydrazine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl, 6h-pyrazolo 3,4-b pyridin-6-one, 1,7-dihydro-1,3,4-trimethyl-, hydrazone 9ci
PubChem CID 2778646
IUPAC Name 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
SMILES CN1N=C(C)C2=C(C)C=C(NN)N=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 191.24
Percent Purity 97%