Learn More
6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10798625
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10798625 5 g 5g
10672633 250 mg 250mg
10593032 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10798625 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM02421DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 175202-00-3
Formula molecolare C9H13N5
Molecular Weight (g/mol) 191.24
Numero MDL MFCD00067969
InChI Key NDFXPLOECYNSHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hydrazino-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-6-ylhydrazine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridin-6-yl hydrazine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl, 6h-pyrazolo 3,4-b pyridin-6-one, 1,7-dihydro-1,3,4-trimethyl-, hydrazone 9ci
PubChem CID 2778646
IUPAC Name 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
SMILES CN1N=C(C)C2=C(C)C=C(NN)N=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 191.24
Percent Purity 97%