Learn More
6-Hydroxy-1,4-benzodioxane, TRC
Codice prodotto. 30407895
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407895 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407895 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH808475100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico 6-Hydroxy-1,4-benzodioxane
CAS 10288-72-9
Formula molecolare C8H8O3
Quantità 100 mg
Sinonimo 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ol, 1,4-Benzodioxan-6-ol, 2,3-Dihydro-6-hydroxy-1,4-benzodioxin, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ol
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5,9H,3-4H2
SMILES Oc1ccc2OCCOc2c1
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ol
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.0473
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.