Learn More
6-Hydroxy-1-tetralone, 97%
Codice prodotto. 15465607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15465607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15465607 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32840.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3470-50-6 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxy-1-tetralone
CAS 3470-50-6
Punto di fusione 154°C to 157°C
Formula molecolare C10H10O2
Numero MDL MFCD00156670
Quantità 5 g
Sinonimo 6-hydroxy-1-tetralone, 6-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-hydroxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-hydroxytetralone, 1-tetralon-6-ol, 6-hydroxytetralin-1-one, 2,5-dimethoxy naphthalene, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-hydroxy, 6-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
InChI Key FNSQPQKPPGALFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=O)C1
IUPAC Name 6-hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Molecular Weight (g/mol) 162.188
PubChem CID 4679494
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Hydroxy-1-tetralone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-1-tetralone