Learn More
6-Hydroxy-1-tetralone, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 398020050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 3470-50-6 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10224624
  • 61.28€ / 5g
Spedizione stimata
24-03-2021
Identificatori chimici
3470-50-6
162.19
FNSQPQKPPGALFA-UHFFFAOYSA-N
4679494
C1CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=O)C1
C10H10O2
MFCD00156670
6-hydroxy-1-tetralone, 6-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-hydroxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-hydroxytetralone, 1-tetralon-6-ol, 6-hydroxytetralin-1-one, 2,5-dimethoxy naphthalene, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-hydroxy, 6-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
6-hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Specifica
6-Hydroxy-1-tetralone
Glass bottle
155.0°C to 158.0°C
3470-50-6
100.0
C10H10O2
6-hydroxy-1-tetralone, 6-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-hydroxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-hydroxytetralone, 1-tetralon-6-ol, 6-hydroxytetralin-1-one, 2,5-dimethoxy naphthalene, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-hydroxy, 6-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
C1CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=O)C1
162.19
162.19
98%
Authentic
White to Brown
5g
97.5
97.5% min. (HPLC)
MFCD00156670
FNSQPQKPPGALFA-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
4679494
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 6-Hydroxy-1-tetralone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
SDS Documenti