Learn More
6-Hydroxy-1-tetralone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10735125 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10735125 1 g Bottiglia in vetro 1g
10224624 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10735125 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398020010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3470-50-6 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3470-50-6
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00156670
InChI Key FNSQPQKPPGALFA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hydroxy-1-tetralone, 6-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-hydroxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-hydroxytetralone, 1-tetralon-6-ol, 6-hydroxytetralin-1-one, 2,5-dimethoxy naphthalene, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-hydroxy, 6-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
PubChem CID 4679494
IUPAC Name 6-hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxy-1-tetralone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155.0°C to 158.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Hydroxy-1-tetralone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.