Learn More
6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10747685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10747685 25 g Amber Glass Bottle 25g
10273372 1 g Amber Glass Bottle 1g
10233422 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10747685 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW02738EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 6272-26-0
Formula molecolare C8H6O3
Molecular Weight (g/mol) 150.13
Numero MDL MFCD00068174
InChI Key GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hydroxybenzofuran-3 2h-one, 6-hydroxy-2h-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 6-hydroxy-1-benzofuran-3 2h-one, 6-hydroxybenzofuran-3-one, 3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy, 6-hydroxy-3-coumaranone, 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy-2h-1-benzofuran-3-one
PubChem CID 235717
IUPAC Name 6-hydroxy-1-benzofuran-3-one
SMILES OC1=CC=C2C(=O)COC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxy-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 150.13
Percent Purity 97%