Learn More
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine, Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30406723
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30406723 2.5 g
30401491 25 g
30397137 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406723 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9712502.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35011-47-3
Formula molecolare C4 H7 N5 O . H2 O . H2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 257.22
Sinonimo 4(3H)-Pyrimidinone, 2,5,6-triamino-, sulfate (1:1), 4(1H)-Pyrimidinone, 2,5,6-triamino-, sulfate (1:1) (9CI), NSC 167378, 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one monosulfate
IUPAC Name sulfuric acid;2,5,6-triaminopyrimidin-4-ol;hydrate
SMILES O.Nc1nc(N)c(N)c(O)n1.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine, Sulfate
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S.H2O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4;/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4);1H2
Peso formulazione 257.043