Learn More
6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine, 99%
Codice prodotto. 11494383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494383 25 g 25g
11484383 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494383 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10960.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 6622-92-0 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6622-92-0
Formula molecolare C6H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 124.143
Numero MDL MFCD00006105
InChI Key UQFHLJKWYIJISA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethyl-6-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2,6-dimethylpyrimidine, 6-hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4 3h-one, 2,4-dimethyl-6-oxypyrimidine, t6vm dnj c1 e1
PubChem CID 81098
IUPAC Name 2,6-dimethyl-1H-pyrimidin-4-one
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)C
Specifications
Materiale o nome chimico 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
Punto di fusione 198°C to 200°C
Quantità 25 g
Beilstein 114324
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 99%