Learn More
6-Hydroxy-2-naphthoic acid, 98%
Codice prodotto. 10367321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10367321 25 g Bottiglia in vetro 25g
10051841 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10367321 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 347650250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 16712-64-4 | C11H8O3 | 188.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16712-64-4
Formula molecolare C11H8O3
Molecular Weight (g/mol) 188.18
Numero MDL MFCD00060070
InChI Key KAUQJMHLAFIZDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-carboxy-2-naphthol, 2-hydroxynaphthalene-6-carboxylic acid, 6-hydroxy-beta-naphthoic acid, unii-72xa858i6p, 6-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-naphthoic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-6-naphthoic acid
PubChem CID 85557
IUPAC Name 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 240°C to 250°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC10H6COOH
Quantità 25 g
Peso formulazione 188.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.