Learn More
6-Hydroxy Bromantane, TRC
Codice prodotto. 30008999
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008999 25 mg 25mg
30004410 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008999 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH83001525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1007310-57-7
Formula molecolare C16H20BrNO
Molecular Weight (g/mol) 322.24
Sinonimo Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol, 6-[(4-bromophenyl)amino]-, 6-[(4-Bromophenyl)amino]tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol, 6-Hydroxybromantan
SMILES OC1[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1C[C@H](C2)C3Nc4ccc(Br)cc4
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxy Bromantane
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H20BrNO/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-15-9-5-11-7-10(15)8-12(6-9)16(11)19/h1-4,9-12,15-16,18-19H,5-8H2
Peso formulazione 321.0728
Percent Purity >95%