Learn More
6’-Hydroxy Doxazosin, TRC
Codice prodotto. 30396678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396678 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30396678 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94176050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6'-Hydroxy Doxazosin
CAS 102932-29-6
Formula molecolare C23 H25 N5 O6
Quantità 50 mg
Sinonimo 6’-Hydroxy Doxazosin
InChI Formula InChI=1S/C23H25N5O6/c1-31-17-10-14-15(11-18(17)32-2)25-23(26-21(14)24)28-7-5-27(6-8-28)22(30)20-12-33-19-9-13(29)3-4-16(19)34-20/h3-4,9-11,20,29H,5-8,12H2,1-2H3,(H2,24,25,26)
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5cc(O)ccc5O4
IUPAC Name [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(6-hydroxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 467.47
Peso formulazione 467.1805