Learn More
6’-Hydroxy Doxazosin, TRC
Codice prodotto. 30391590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391590 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391590 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9417605MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6'-Hydroxy Doxazosin
CAS 102932-29-6
Formula molecolare C23 H25 N5 O6
Quantità 5 mg
Sinonimo 6’-Hydroxy Doxazosin
InChI Formula InChI=1S/C23H25N5O6/c1-31-17-10-14-15(11-18(17)32-2)25-23(26-21(14)24)28-7-5-27(6-8-28)22(30)20-12-33-19-9-13(29)3-4-16(19)34-20/h3-4,9-11,20,29H,5-8,12H2,1-2H3,(H2,24,25,26)
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5cc(O)ccc5O4
IUPAC Name [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(6-hydroxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 467.47
Peso formulazione 467.1805