Learn More
6-Hydroxy Etodolac, TRC
Codice prodotto. 30135395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135395 5 mg 5mg
30133859 25 mg 25mg
30012884 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135395 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9423255MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101901-06-8
Formula molecolare C17 H21 N O4
Molecular Weight (g/mol) 303.35
IUPAC Name 2-(1,8-diethyl-6-hydroxy-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
SMILES CCc1cc(O)cc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Specifica
Materiale o nome chimico 6-hydroxy Etodolac
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H21NO4/c1-3-10-7-11(19)8-13-12-5-6-22-17(4-2,9-14(20)21)16(12)18-15(10)13/h7-8,18-19H,3-6,9H2,1-2H3,(H,20,21)
Peso formulazione 303.1471