Learn More
6α-hydroxy-testosterone 17-Undecanoate, TRC
Codice prodotto. 30457086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457086 1 mg 1mg
30456329 10 mg 10mg
30453372 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457086 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT6510301MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6Alpha-hydroxy-testosterone 17-Undecanoate
Nomi componenti o analita 6Alpha-hydroxy-testosterone 17-Undecanoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C30H48O4
InChI Formula InChI=1S/C30H48O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(33)34-27-14-13-23-22-20-26(32)25-19-21(31)15-17-29(25,2)24(22)16-18-30(23,27)3/h19,22-24,26-27,32H,4-18,20H2,1-3H3/t22-,23-,24-,26-,27-,29+,30-/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES [H][C@]12[C@]3([H])C[C@H](O)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]1(C)[C@@H](OC(CCCCCCCCCC)=O)CC2)=O
IUPAC Name (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-6-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl undecanoate
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 472.71
Quantità 1 mg
Peso formulazione 472.36