Learn More
6-Hydroxycaproic acid, 95%
Codice prodotto. 13478518 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13478518 25 g Bottiglia in vetro 25g
10652952 1 g Bottiglia in vetro 1g
10525681 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13478518 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342240250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1191-25-9 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1191-25-9
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00046560
InChI Key IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
PubChem CID 14490
ChEBI CHEBI:17869
IUPAC Name 6-hydroxyhexanoic acid
SMILES C(CCC(=O)O)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxycaproic acid
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38.0°C to 40.0°C
Colore White
Densità 0.9810g/mL
Punti di ebollizione 113.0°C to 116.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare OH(CH2)5COOH
Indice di rifrazione 1.44
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.981
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 95%
Forma fisica Low Melting Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Hydroxycaproic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.