Learn More
6-Hydroxyflavanone, 98+%
Codice prodotto. 11430198
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430198 5 g 5g
11420198 1 g 1g
11440198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430198 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23755.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4250-77-5 | C15H12O3 | 240.258 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4250-77-5
Formula molecolare C15H12O3
Molecular Weight (g/mol) 240.258
Numero MDL MFCD00017485
InChI Key XYHWPQUEOOBIOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hydroxyflavanone, 6-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-hydroxy-flavanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-2-phenyl-chroman-4-one, flavanone, 6-hydroxy, +/--6-hydroxyflavanone, acmc-209jpu
PubChem CID 2734580
ChEBI CHEBI:34471
IUPAC Name 6-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES C1C(OC2=C(C1=O)C=C(C=C2)O)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxyflavanone
Punto di fusione ∼220°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 87354
Peso formulazione 240.25
Percent Purity ≥98%