Learn More
6-Hydroxyflavone, 98%
Codice prodotto. 11465967
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11465967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25016.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6665-83-4 | C15H10O3 | 238.242 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6665-83-4
Formula molecolare C15H10O3
Molecular Weight (g/mol) 238.242
Numero MDL MFCD00017329
InChI Key GPZYYYGYCRFPBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hydroxyflavone, 6-monohydroxyflavone, 6-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 6-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-flavone, 6-hydroxy flavone, 6-hydroxyflavone, 10
PubChem CID 72279
ChEBI CHEBI:34472
IUPAC Name 6-hydroxy-2-phenylchromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxyflavone
Punto di fusione 234°C to 236°C
Quantità 5 g
Beilstein 15827
Peso formulazione 238.25
Percent Purity 98%