Learn More
6-Hydroxyhexanoic acid, 95%, may cont. variable amounts of dimer
Codice prodotto. 11476646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11476646 1 g 1g
11486646 5 g 5g
11496646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11476646 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24857.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1191-25-9 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
6-Hydroxyhexanoic acid acts as a useful reagent in synthetic chemistry. It is used as a precursor to prepare surface active monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Hydroxyhexanoic acid acts as a useful reagent in synthetic chemistry. It is used as a precursor to prepare surface active monomers.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1191-25-9
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.159
Numero MDL MFCD00046560
InChI Key IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
PubChem CID 14490
ChEBI CHEBI:17869
IUPAC Name 6-hydroxyhexanoic acid
SMILES C(CCC(=O)O)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxyhexanoic acid
Punto di fusione 38°C to 40°C
Densità 1.08
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio may cont. variable amounts of dimer
Formula lineare HO(CH2)5CO2H
Indice di rifrazione 1.456
Quantità 1 g
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Hydroxyhexanoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxyhexanoic acid