Learn More
6α-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate, Mikromol
Codice prodotto. 30457617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457617 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457617 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0532.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6α-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate
CAS 984-46-3
Nomi componenti o analita 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H34 O5
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-hydroxy-6-methyl-, (6α)- (9CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α,17-dihydroxy-6-methyl-, 17-acetate (7CI,8CI), 6α-Hydroxymedroxyprogesterone acetate, 6α-Hydroxymedroxyprogesterone 17-acetate
InChI Formula InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@](C)(O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC Name [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 402.52
Quantità 25 mg
Peso formulazione 402.2406 g/mol