Learn More
6-Hydroxymelatonin Glucuronide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Hydroxymelatonin Glucuronide |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H24N2O9/c1-8(22)20-4-3-9-7-21-11-6-13(12(28-2)5-10(9)11)29-19-16(25)14(23)15(24)17(30-19)18(26)27/h5-7,14-17,19,21,23-25H,3-4H2,1-2H3,(H,20,22)(H,26,27)/t14-,15-,16+,17-,19+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 424.1482 |