Learn More
6-(Hydroxymethyl)benzothiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11966791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11966791 1 g 1g
11976791 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11966791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441330010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 19989-66-3
Formula molecolare C8H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 165.21
InChI Key OZGXSRLIKDPNMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo d thiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl benzothiazole, 6-benzothiazolemethanol, benzothiazol-6-yl-methanol, benzothiazol-6-yl methanol, benzothiazole-6-methanol, benzothiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethylbenzothiazole, benzo d thiazol-6-yl-methanol
PubChem CID 17860385
IUPAC Name 1,3-benzothiazol-6-ylmethanol
SMILES C1=CC2=C(C=C1CO)SC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Hydroxymethyl)benzothiazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 103.0°C to 105.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 165.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles