Learn More
6-Hydroxyquinoline, 98%
Product Code. 10436442 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10436442 25 g Bottiglia in vetro 25g
10175393 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10436442 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 364930250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Add to basket
CAS: 580-16-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 580-16-5
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Numero MDL MFCD00047611
InChI Key OVYWMEWYEJLIER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hydroxyquinoline, 6-quinolinol, 1h-1,6-epoxyquinoline, ccris 4331, 6-chinolinol, 6-hydroxyquinoline 6-quinolinol, quinoline-6-ol, 6-quinolinoloxine, 6-hydroxy-chinolin, 6-hydroxy-quinoline
PubChem CID 11374
ChEBI CHEBI:48994
IUPAC Name quinolin-6-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)N=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 6-Hydroxyquinoline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 190°C to 195°C
Colore Beige to Gray or Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 21, V,3, 244
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble in water
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Hydroxyquinoline
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.