Learn More
6-Iodo-1,4-benzodioxane, 95%, remainder mainly 5-isomer
Codice prodotto. 11480651
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11480651 5 g 5g
11490651 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11480651 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20127.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 57744-67-9 | C8H7IO2 | 262.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57744-67-9
Formula molecolare C8H7IO2
Molecular Weight (g/mol) 262.05
Numero MDL MFCD00221460
InChI Key HZTMYTXWFHBHDC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-ethylenedioxyiodobenzene, 6-iodo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-iodobenzodioxane, acmc-1azse, 6-iodo-1,4-benzodioxane, 6-iodo-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin, 2,3-dihydro-6-iodobenzo 1,4 dioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-iodo
PubChem CID 2776176
IUPAC Name 6-iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES IC1=CC=C2OCCOC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Iodo-1,4-benzodioxane
Punti di ebollizione 100°C to 102°C (0.25 mmHg)
Note percentuale saggio remainder mainly 5-isomer
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 262.05
Percent Purity 95%