Learn More
6-Iodo-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10220750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10220750 1 g Bottiglia in vetro 1g
10566450 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10220750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432420010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 261953-36-0
Formula molecolare C7H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 244.03
Numero MDL MFCD04114695
InChI Key RSGAXJZKQDNFEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-iodoindazole, 1h-indazole, 6-iodo, 6-iodo 1h indazole, 6-iodo-indazole, pubchem18081, indazole, 6-iodo
PubChem CID 12991241
IUPAC Name 6-iodo-1H-indazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1I)NN=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Iodo-1H-indazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 208°C to 211°C
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 244.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid