Learn More
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10193364
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10193364 250 mg 250mg
10546324 1 g 1g
10103374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10193364 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC54711CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 68867-20-9
Formula molecolare C8H6INS
Molecular Weight (g/mol) 275.107
InChI Key YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl
PubChem CID 807592
IUPAC Name 6-iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole
Intervallo percentuale saggio 90%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 275.11
Percent Purity 90%