Learn More
6-Isocyanatochroman, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881460
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
1002727-87-8
C10H9NO2
175.187
MFCD12198109
YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
43811033
6-isocyanato-3,4-dihydro-2H-chromene
C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
1002727-87-8
C10H9NO2
175.187
MFCD12198109
YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
43811033
6-isocyanato-3,4-dihydro-2H-chromene
C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
Materiale o nome chimico 6-Isocyanatochroman
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97%