Learn More
6-Isocyanatochroman, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC32806DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1002727-87-8 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10031534
  • 200.00€ / 1g
Spedizione stimata: 10-08-2021
Identificatori chimici
1002727-87-8
175.187
YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
43811033
C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
C10H9NO2
MFCD12198109
6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
6-isocyanato-3,4-dihydro-2H-chromene
Specifica
6-Isocyanatochroman
1g
96.5
97%
MFCD12198109
YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
6-isocyanato-3,4-dihydro-2H-chromene
43811033
97%
Amber Glass Bottle
1002727-87-8
100.0
C10H9NO2
6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
175.187
175.19
Videos
SDS Documenti
Certificati