Learn More
6-Isocyanatochroman, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10799015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10799015 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10031534 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10799015 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC32806CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1002727-87-8
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.187
Numero MDL MFCD12198109
InChI Key YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
PubChem CID 43811033
IUPAC Name 6-isocyanato-3,4-dihydro-2H-chromene
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Isocyanatochroman
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 97%