Learn More
6-Mercapto-1-hexanol, TRC
Codice prodotto. 30481440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481440 1 g 1g
30476874 5 g 5g
30476463 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30481440 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2541001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1633-78-9
Formula molecolare C6H14OS
Molecular Weight (g/mol) 134.24
Sinonimo 1-Mercapto-6-hexanol, 6-Hydroxy-1-hexanethiol, 6-Hydroxyhexyl Mercaptan, 6-Mercaptohexanol, Mercaptohexanol
IUPAC Name 6-sulfanylhexan-1-ol
SMILES OCCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Mercapto-1-hexanol
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H14OS/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Peso formulazione 134.0765