Learn More
6-Mercaptopurine monohydrate, 98%
Codice prodotto. 10593391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10593391 5 g Bottiglia in vetro 5g
10761501 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10593391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 226520050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6112-76-1 | C5H6N4OS | 170.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6112-76-1
Formula molecolare C5H6N4OS
Molecular Weight (g/mol) 170.19
Numero MDL MFCD03854445,MFCD01461928
InChI Key WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
PubChem CID 2724350
ChEBI CHEBI:31822
IUPAC Name 3,7-dihydropurine-6-thione;hydrate
SMILES O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Mercaptopurine monohydrate
Nota nome 99.5+%
CAS min. % 99.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 313.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 10, 5702
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions,slightly soluble in diluted sulfuric acid,soluble in hot alcohol,insoluble in acetone and ether
Peso formulazione 170.19
Percent Purity 99.5+%
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Mercaptopurine monohydrate