Learn More
6-Methoxy-1-indanone, TRC
Codice prodotto. 30469688
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469688 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2626955G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxy-1-indanone
CAS 13623-25-1
Formula molecolare C10 H10 O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy-, 1-Indanone, 6-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-6-methoxyinden-1-one, 6-Methoxy-1-indanone, 6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 6-Methoxyindane-1-one, NSC 338231
InChI Formula InChI=1S/C10H10O2/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
SMILES COc1ccc2CCC(=O)c2c1
IUPAC Name 6-methoxy-2,3-dihydroinden-1-one
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.0681