Learn More
6-Methoxy-1-tetralone, 99%
Codice prodotto. 10436750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10436750 25 g Bottiglia in vetro 25g
10793701 100 g Bottiglia in vetro 100g
10137953 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10436750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126120250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1078-19-9 | C11H12O2 | 176.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1078-19-9
Formula molecolare C11H12O2
Molecular Weight (g/mol) 176.21
Numero MDL MFCD00001695
InChI Key MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone
PubChem CID 14112
IUPAC Name 6-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxy-1-tetralone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 77.0°C to 79.0°C
Colore Brown to Yellow
Punti di ebollizione 171.0°C (11.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 09, II, 889
Indice di Merck 15, 6074
Peso formulazione 176.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder