Learn More
6-Methoxy-1-tetralone, 99%
Codice prodotto. 11458536
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11458536 5 g 5g
11468536 25 g 25g
11478536 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458536 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15967.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1078-19-9 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1078-19-9
Formula molecolare C11H12O2
Molecular Weight (g/mol) 176.215
Numero MDL MFCD00001695
InChI Key MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone
PubChem CID 14112
IUPAC Name 6-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxy-1-tetralone
Punto di fusione 77°C to 80°C
Punti di ebollizione 171°C (11 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 972739
Indice di Merck 14,6000
Peso formulazione 176.22
Percent Purity 99%